Learn More
4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15428335
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287922-71-8
Summenformel C5H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 186.01
MDL-Nummer MFCD00103545
InChI-Schlüssel NTTLCOOFUGHMJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carbonitrile
PubChem CID 45594322
IUPAC-Name 4-Brom-1-Methylpyrazol-3-Carbonitril
SMILES CN1C=C(Br)C(=N1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Schmelzpunkt 103°C to 105°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 186.01
Reinheit (%) 97%