Learn More
4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 205.01 |
Reinheit (%) | 97% |