Learn More
4'-Brom-2'-Hydroxyacetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
33.15 € - 432.15 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 30186-18-6 |
---|---|
Summenformel | C8H7BrO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.05 |
MDL-Nummer | MFCD03428533 |
InChI-Schlüssel | LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone |
PubChem CID | 10727403 |
IUPAC-Name | 1-(4-Brom-2 -hydroxyphenyl)Ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15477638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61137.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15457638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61137.03 |
1 g |
109.55 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15467638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61137.06 |
5 g |
432.15 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen4′-Brom-2′-Hydroxyacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
30186-18-6 | |
215.05 | |
LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N | |
10727403 | |
CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1 |
C8H7BrO2 | |
MFCD03428533 | |
1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone | |
1-(4-Brom-2 -hydroxyphenyl)Ethanon |
Spezifikation
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone | |
C8H7BrO2 | |
1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone | |
LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Brom-2 -hydroxyphenyl)Ethanon | |
10727403 | |
95% |
30186-18-6 | |
MFCD03428533 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1 | |
215.05 | |
215.04 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen