Learn More
4-Brombenzaldehyd, Thermo Scientific™
Catalog No. 10080364
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1122-91-4
Summenformel C7H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 185.02
InChI-Schlüssel ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC-Name 4-Brombenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel BrC6H4CHO
Menge 25 g
Formelmasse 185.02
Reinheit (%) 95%