Learn More
(4-Bromphenylethynyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt organischer Leuchtdioden (OLED) verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Es wird als Zwischenprodukt organischer Leuchtdioden (OLED) verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane |
Schmelzpunkt | 61°C to 63°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 253.21 |
Reinheit (%) | 98% |