Learn More
4-Brompyridinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11317116
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4-Bromopyridine hydrochloride is used as a useful synthetic intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brompyridinhydrochlorid wird als nützliches synthetisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol und Wasser.
Hinweise
Bei -20° C. lagern. Hygroskopisch. Inkompatible Materialien sind Feuchtigkeit, starke Basen, starke Oxidationsmittel. Vor Feuchtigkeit und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19524-06-2
Summenformel C5H5BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 194.456
MDL-Nummer MFCD00012828
InChI-Schlüssel MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
PubChem CID 88100
IUPAC-Name 4-Brompyridin;Hydrochlorid
SMILES C1=CN=CC=C1Br.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromopyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽270°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 3621847
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,Methanol and Water.
Formelmasse 194.46
Reinheit (%) 99%