Learn More
4-Chlor-2,6-Dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7021350
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 1123-63-3 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-63-3
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
MDL-Nummer MFCD00020138
InChI-Schlüssel VWYKSJIPZHRLNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70747
IUPAC-Name 4-Chlor-2,6-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Menge 10 g
Beilstein 1908282
Synonym 4-chloro-2,6-xylenol, phenol, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2,6-dimethyl-phenol, 2,6-xylenol, 4-chloro, pubchem2657, acmc-1c4bc, phenol,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloro-2,6-xylenol oh=1, 4-chloro-2,6-dimethylphenol
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chloro-2,6-xylenol