Learn More
4-Chlor-8-(Trifluormethyl)chinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7023590
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 23779-97-7 | C10H5ClF3N | 231.602 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Niedrige Wasserlöslichkeit.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23779-97-7
Summenformel C10H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 231.602
MDL-Nummer MFCD00134578
InChI-Schlüssel LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
PubChem CID 90262
IUPAC-Name 4-Chlor-8-(Trifluormethyl)chinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Low solubility in water.
Formelmasse 231.61
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline