Learn More
4-Chlorbutylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11434953
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 4635-59-0 | C4H6Cl2O | 140.991 g/mol
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbutylchlorid (4 -CBCl) wird hauptsächlich in der Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird als Pyrazinamid-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Ethanol, schwer wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen lagern,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4635-59-0
Summenformel C4H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 140.991
MDL-Nummer MFCD00000754
InChI-Schlüssel CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
PubChem CID 78370
IUPAC-Name 4-Chlorobutanoylchlorid
SMILES C(CC(=O)Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobutyryl chloride
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 1.258
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Acrid
Strukturformel ClCH2CH2CH2COCl
Brechungsindex 1.461
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 773860
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water.
Formelmasse 141
Reinheit (%) 98%