Learn More
4-Chlorcarbonylbenzolboronanhydrid, Tech. 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 166.37 |
Reinheit (%) | 90% |
Güte | Technisch |