Learn More
4-Cyano-3 -Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11302829
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 843663-18-3
Summenformel C7H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD03411549
InChI-Schlüssel DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug
PubChem CID 2783130
IUPAC-Name (4-cyano-3-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 164.93
Reinheit (%) 97%