Learn More
4-Cyano-3-Iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7029750
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10386-28-4
Summenformel C6H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 230.008
MDL-Nummer MFCD08729285
InChI-Schlüssel KMFIQUYSWTUCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoisonicotinonitrile, 4-cyano-3-iodopyridine, 3-iodo-4-pyridinecarbonitrile, 3-iodo-isonicotinonitrile, acmc-1c8uo, 4-pyridinecarbonitrile,3-iodo, 3-iodanylpyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 12180887
IUPAC-Name 3-iodopyridin-4-Carbonitril
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 230.01
Reinheit (%) 98%