Learn More
4-(Cyclopropylamino)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15477798
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1019607-55-6
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
InChI-Schlüssel SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclopropylamino benzonitrile, acmc-2097xs
PubChem CID 28411077
IUPAC-Name 4-(Cyclopropylamino)benzonitril
SMILES C1CC1NC2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest