Learn More
4-Diethylaminobenzaldoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7044726
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54376-65-7
Summenformel C11H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.262
MDL-Nummer MFCD00051801
InChI-Schlüssel DHNWBEYWLRLFHM-FMIVXFBMSA-N
Synonym 4-diethylaminobenzaldoxime, 4-diethylamino benzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-1e-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehydeoxime, diethyl 4-hydroxyimino methyl phenyl amine, n,n-diethyl-4-e-hydroxyimino methyl aniline, n,n-diethyl-4-1z-hydroxyimino methyl aniline, ne-n-4-diethylamino phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 6876690
IUPAC-Name (NE)-N-[[4-(Diethylamino)phenyl]methyliden]hydroxylamin
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Diethylaminobenzaldoxime
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Menge 5 g
Beilstein 2722071
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 97%