Learn More
4(Ethoxymethyl)piperidin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7033803
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 265108-38-1
Summenformel C8H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 143.23
MDL-Nummer MFCD06247374
InChI-Schlüssel GXKNDCQREJHGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxymethyl piperidine, acmc-1cj5h, 4-ethoxymethyl-piperidine, piperidine, 4-ethoxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 17233802
IUPAC-Name 4-(Ethoxymethyl)piperidin
SMILES CCOCC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Ethoxymethyl)piperidine
Menge 250 mg
Formelmasse 143.23
Reinheit (%) 98%