Learn More
4-Ethyl-Trans-Beta-Styrylboronsäure-Pinacol-Ester, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15487775
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870717-91-2
Summenformel C16H23BO2
Molekulargewicht (g/mol) 258.17
MDL-Nummer MFCD08276837
InChI-Schlüssel WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 16218145
IUPAC-Name 2-[(E)-2-(4-Ethylphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Formelmasse 258.17
Reinheit (%) 97%