Learn More
4-Ethylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10301184
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 63139-21-9
Summenformel C8H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.98
MDL-Nummer MFCD00859377
InChI-Schlüssel RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
IUPAC-Name (4-Ethylphenyl)boronsäure
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,methanol
Formelmasse 149.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.