Learn More
4-Fluor-3-Hydroxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15489287
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Fluor-3-Hydroxybenzolboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913835-74-2
Summenformel C6H6BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.919
MDL-Nummer MFCD08689483
InChI-Schlüssel GNCXNRGBOBWFSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-hydroxyphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-3-hydroxy-phenyl boronic acid, 5-borono-2-fluorophenol, acmc-209r9z, 4-fluoro-3-hydroxy-phenylboronic acid, 4-fluoranyl-3-oxidanyl-phenyl boronic acid, boronic acid, b-4-fluoro-3-hydroxyphenyl
PubChem CID 44717470
IUPAC-Name (4-fluor-3-hydroxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 264°C to 266°C
Menge 250 mg
Formelmasse 155.92
Reinheit (%) 98%