Learn More
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15462058
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80143-71-1
Summenformel C14H14FNO
Molekulargewicht (g/mol) 231.27
MDL-Nummer MFCD00017946
InChI-Schlüssel GSIXDRVRPADHPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-n-4-methoxybenzyl aniline, 4-fluoro-n-4-methoxyphenyl methyl aniline, n-4-methoxybenzyl-4-fluoroaniline, n-4-fluorophenyl-4-methoxybenzylamine
PubChem CID 4590297
IUPAC-Name 4-Fluor-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]anilin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)aniline
Menge 1 g
Formelmasse 231.27
Reinheit (%) 97%