Learn More
4-Hydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7021388
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
4-Hydroxybenzoic acid is used as an intermediate for dyes, antiseptics and active pharmaceutical ingredients. It is also used as a food preservative, corrosion inhibitor, anti-oxidant and an emulsifier. It reacts with 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid to prepare aromatic polyester called Vectran fiber. It acts as a precursor to prepare p-hydroxyphenylbenzoate, p-acetoxybenzoyl chloride and 4,4'-dihydroxybenzophenone. Further, it is used in paint additives, coating additives, processing aids, electrical and electronic products. In addition to this, it acts as a preservative in cosmetics and some ophthalmic solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydroxybenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Antiseptika und pharmazeutische Wirkstoffe verwendet. Es wird auch als Konservierungsmittel für Lebensmittel, Korrosionsschutzmittel, Antioxidans und Emulgator verwendet. Es reagiert mit 6-Hydroxynaphthalin-2-Carbonsäure zur Herstellung aromatischer Polyesterstoffe namens Vectranfaser. Es dient als Vorstufe zur Vorbereitung von p-Hydroxyphenylbenzoat, p-Acetoxybenzoylchlorid und 4,4′-Dihydroxybenzophenon. Darüber hinaus wird es in Farbzusätzen, Beschichtungszusätzen, Verarbeitungshilfsmitteln, elektrischen und elektronischen Produkten eingesetzt. Darüber hinaus wirkt es als Konservierungsmittel in Kosmetika und einigen ophthalmischen Lösungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ethanol, Äther, n-Butanol und Aceton. Geringfügig löslich in Chloroform. Unlöslich in Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-96-7
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00002547
InChI-Schlüssel FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoic Acid
Schmelzpunkt 213°C to 218°C
Flammpunkt 199°C (390°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 250 g
Beilstein 970950
Merck Index 14,4812
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Hydroxybenzoic acid