Learn More
4-Isopropoxy-3-Methylbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15419637
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-09-1
Summenformel C10H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 194.04
MDL-Nummer MFCD06659871
InChI-Schlüssel XRGBZDZYYQVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropoxy-3-methylphenylboronic acid, 4-isopropoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-isopropoxy-3-methylphenyl boronic acid, 3-methyl-4-propan-2-yloxy phenyl boronic acid, akos brn-0801, 4-isopropoxy-3-methyl benzeneboronic acid, 4-isopropoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, 4-isopropoxy-3-methylphenylboronicacid, 3-methyl-4-propan-2-yloxyphenyl boronic acid
PubChem CID 23005368
SMILES CC(C)OC1=C(C)C=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 1 g
IUPAC-Name [3-methyl-4-(propan-2-yloxy)phenyl]boronic acid
Formelmasse 194.04
Reinheit (%) 97%