Learn More
4-Isopropylcyclohexanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11302766
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
CAS: 5432-85-9 | C9H16O | 140.23 g/mol
4-Isopropylcyclohexanone is used to prepare 4-isopropyl-cyclohexanone oxime. It is also used in the synthesis of dihydroindol-2-ones as agonists and antagonist ligands at the nociceptin receptor. Further, it is used in the preparation of beta-alanine derivatives, which acts as orally available glucagon receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Isopropylcyclohexanon wird zur Herstellung von 4-Isopropyl-cyclohexanonoxim verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Dihydroindol-2-onen als Agonist- und Antagonist-Liganden am Nociceptin-Rezeptor verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Beta-Alanin-Derivaten verwendet, die als oral verfügbare Glukagonrezeptor-Antagonisten wirken.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Kunststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5432-85-9
Summenformel C9H16O
Molekulargewicht (g/mol) 140.23
MDL-Nummer MFCD00043479
InChI-Schlüssel FPKISACHVIIMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isopropylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-isopropylcyclohexan-1-one, cyclohexanone, 4-isopropyl, 4-isopropyl-cyclohexanone, 4-iso-propylcyclohexanone, 4-methylethyl cyclohexan-1-one, acmc-20a5fk, 4-isopropyl cyclohexanone
PubChem CID 79488
IUPAC-Name 4-Propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMILES CC(C)C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Isopropylcyclohexanone
Siedepunkt 94°C to 96°C (17 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 10 g
Beilstein 1236952
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 96%