Learn More
4-Methoxy-2-Methylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 208399-66-0 | C8H11BO3 | 165.98 g/mol
57.18 € - 195.98 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 208399-66-0 |
---|---|
Summenformel | C8H11BO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.98 |
MDL-Nummer | MFCD02684315 |
InChI-Schlüssel | AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6 |
PubChem CID | 2773486 |
IUPAC-Name | (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronsäure |
SMILES | COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10297597
|
Thermo Scientific Acros
393850010 |
1 g | Glasflasche |
57.18 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10257647
|
Thermo Scientific Acros
393850050 |
5 g | Glasflasche |
195.98 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
208399-66-0 | |
165.98 | |
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N | |
2773486 | |
COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1 |
C8H11BO3 | |
MFCD02684315 | |
4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6 | |
(4-Methoxy-2-methylphenyl)boronsäure |
Spezifikation
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid | |
96.0 | |
148.0°C to 161.0°C | |
Echt | |
C8H11BO3 | |
4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6 | |
COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1 | |
165.98 | |
165.98 | |
Kristalliner Feststoff |
208399-66-0 | |
100.0 | |
Weiß | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD02684315 | |
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N | |
(4-Methoxy-2-methylphenyl)boronsäure | |
2773486 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Gesicht, Hände und ungeschützte Haut nach der Handhabung gründlich waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.