Learn More
4-Methoxyphenylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7046618
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4693-91-8 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4693-91-8
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00075474
InChI-Schlüssel CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
PubChem CID 2734688
IUPAC-Name 2-(4-methoxethoxy)acetylchlorid
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Dichte 1.208
Siedepunkt 143°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.54
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 908061
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 98%