Learn More
4-Methylbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11450973
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methylbenzolboronsäure ist eine häufig verwendete Chemikalie in Suzuki-Kupplungsreaktionen. Sie wird auch als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5720-05-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 246°C to 254°C
Summenformel C7H9BO2
MDL-Nummer MFCD00039138
Menge 5 g
Beilstein 2935970
Synonym 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
InChI-Schlüssel BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
IUPAC-Name (4-Methylphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 135.96
PubChem CID 79799
Formelmasse 135.96
Reinheit (%) 98%