Learn More
4-Methylbenzolboronsäure Neopentylglykolester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7047650
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 380481-66-3 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380481-66-3
Summenformel C12H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.076
MDL-Nummer MFCD03788728
InChI-Schlüssel ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 23005406
IUPAC-Name 5,5-Dimethyl-2-(4-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinan
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Menge 1 g
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 99%