Learn More
4-Methylpyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10523571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 7554-65-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7554-65-6
Summenformel C4H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 82.11
InChI-Schlüssel RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
PubChem CID 3406
ChEBI CHEBI:5141
IUPAC-Name 4-Methyl-1H-Pyrazol
SMILES CC1=CNN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylpyrazole
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 99.0°C to 100.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4930 to 1.4950
Menge 5 g
Beilstein 23,65
Merck Index 15,4253
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 82.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylpyrazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.