Learn More
4-Methylumbelliferylsulfat-Kaliumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15497409
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Substrat für Sulfatase
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methylumbelliferylsulfat-Kaliumsalz ist ein fluorometrisches Substrat zur Bestimmung von Sulfatase. Dieses Substrat wurde bei der Entdeckung von Tyrosinsulfotransferase-Inhibitoren, insbesondere bei der Ligand-1-Bindung des P-Selektin-Glykoproteins verwendet. Diese Verbindung ist praktisch nicht fluoreszierend, bis sie von Sulfatase-Enzymen abgespalten wird und dann blaue Fluoreszenz (450 nm) mit Anregung bei 360 nm emittiert. Die Verwendung dieser Verbindung bei Fluoreszenz-Screening mit hohem Durchsatz führte zur Entdeckung mehrerer potenter Beta-Arylsulfotransferase IV (Beta-AST-IV)-Inhibitoren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 5 mg/ml
Hinweise
Anregungswellenlänge, 334 nm; Emissionswellenlänge, 370 nm (pH 10.4). Reaktionsprodukt: Exzitiationswellenlänge, 360 nm; Emissionswellenlänge, 449 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15220-11-8
Summenformel C10H7KO6S
Molekulargewicht (g/mol) 294.318
MDL-Nummer MFCD00016970
InChI-Schlüssel CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylumbelliferyl sulfate potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt, 4-methylumbelliferyl sulfate, potassium salt, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-sulfooxy-, potassium salt 1:1, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl sulfate, potassium 4-methyl-2-oxochromen-7-yl sulfate, c10h7o6s.k, potassium 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl sulphate, potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
PubChem CID 5044226
IUPAC-Name Kalium; (4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)-sulfat
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OS(=O)(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 g
Beilstein 3803203
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 5mg/ml
Formelmasse 294.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver