Learn More
4-n-Butoxybenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7081614
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 33863-86-4 | C11H13ClO2 | 212.673 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33863-86-4
Summenformel C11H13ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 212.673
MDL-Nummer MFCD00000689
InChI-Schlüssel KMGCTFHTBKBITO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118561
IUPAC-Name 4-n-Butoxybenzoylchlorid
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butoxybenzoyl chloride
Siedepunkt 161°C to 162°C (9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 957203
Synonym 4-n-butoxybenzoyl chloride, 4-butoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-butoxy, p-butoxybenzoyl chloride, 4-n-butoxybenzoylchloride, 4-butyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-butoxy, 4-n-butoxy benzoyl chloride, 4-n-butyloxy benzoyl chloride
Formelmasse 212.68
Reinheit (%) 98%