Learn More
4-n-Buthylphenylboronsäure, 95%, ACROS Organics
Catalog No. 11935871
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 145240-28-4
Summenformel C10H15BO2
Molekulargewicht (g/mol) 178.04
InChI-Schlüssel UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid
PubChem CID 4100860
IUPAC-Name (4-Butylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butylphenylboronic acid
Schmelzpunkt 91.0°C to 97.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Strukturformel CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
Menge 5 g
Formelmasse 178.04
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-n-Butylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.