Learn More
4-n-Buthylphenylboronsäure, 95%, ACROS Organics
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Butylphenylboronic acid |
Schmelzpunkt | 91.0°C to 97.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)3C6H4B(OH)2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 178.04 |
Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-n-Butylphenylboronic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.