Learn More
4-n-Decylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Employed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Employed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern.
Employed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Decylbenzoyl chloride |
Siedepunkt | 171°C to 173°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Synonym | 4-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-decyl, p-decylbenzoyl chloride, 4-decylbenzoylchloride, p-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-decyl, 4-n-decyl benzoyl chloride, 4-decylbenzoic acid chloride |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 280.84 |
Reinheit (%) | 98% |