Learn More
4-n-Pentylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7080635
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 49763-65-7 | C12H15ClO | 210.701 g/mol
4-n-Pentylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-O-acyl derivative by reacting with betulinic acid. It is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Pentylbenzoylchlorid wird bei der Synthese von 3-O-Acyl-Derivat durch Reaktion mit Betulinsäure verwendet. Wird als Zwischenprodukte von Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49763-65-7
Summenformel C12H15ClO
Molekulargewicht (g/mol) 210.701
MDL-Nummer MFCD00000700
InChI-Schlüssel FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride
PubChem CID 170812
IUPAC-Name 4-Pentylbenzoylchlorid
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentylbenzoyl chloride
Dichte 1.034
Siedepunkt 144°C to 145°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2207887
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 210.71
Reinheit (%) 98%