Learn More
4-n-Pentyloxybenzolboronsäure, 96%, Thermo Scientific™
Catalog No. 15469797
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146449-90-3
Summenformel C11H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 208.06
MDL-Nummer MFCD04039035
InChI-Schlüssel WHFKSJLAGACWMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentyloxyphenylboronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxy phenylboronic acid, 4-n-pentyloxy benzeneboronic acid, 4-pentoxyphenyl boronic acid, 4-pentyloxyphenyl boronicacid, boronic acid, 4-pentyloxy phenyl, 4-n-pentyloxyphenyl boronic acid, pubchem9551, acmc-209cx1
PubChem CID 4684888
IUPAC-Name (4-Pentoxyphenyl)boronsäure
SMILES CCCCCOC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Pentyloxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 1 g
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 96%