Learn More
4-Nitrobenzo-18-krone-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7023076
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 53408-96-1 | C16H23NO8 | 357.359 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53408-96-1
Summenformel C16H23NO8
Molekulargewicht (g/mol) 357.359
MDL-Nummer MFCD00143207
InChI-Schlüssel LQXOKBZWNFJJGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzo-18-crown-6, 4'-nitrobenzo-18-crown 6-ether, nitrobenzo-18-crown-6, 18-nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecine, 20-nitro-2,5,8,11,14,17-hexaoxabicyclo 16.4.0 docosa-1 18 ,19,21-triene, 4'-nitrobenzo-18-crown-6, lqxokbzwnfjjgi-uhfffaoysa, 2,3-4-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacycloocta, 2,3-4-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadec-2-ene
PubChem CID 602198
IUPAC-Name 20-Nitro-2,5,8,11,14,17-Hexaoxabicyclo[16.4.0]Docosa-1(18),19,21-Trien
SMILES C1COCCOCCOC2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])OCCOCCO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzo-18-crown-6
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Menge 1 g
Formelmasse 357.35
Reinheit (%) 99%