Learn More
4-Nitrophenyl 2-(Trimethylsilyl)ethylcarbonat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is employed as a reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Reagenz für die Einführung der TEOC-Amino-Schutzgruppe eingesetzt, die von F- gespalten werden kann.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Lagerung bei -8 °C.
Es wird als Reagenz für die Einführung der TEOC-Amino-Schutzgruppe eingesetzt, die von F- gespalten werden kann.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeits- & lichtempfindlich. Lagerung bei -8 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate |
Schmelzpunkt | 35°C to 40°C |
Strukturformel | C12H17NO5Si |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4320585 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 283.35 |
Reinheit (%) | 95% |