Learn More
4-Pentensäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 269020250
112.76 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
591-80-0 | |
100.12 | |
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N | |
61138 | |
pent-4-enoic acid |
C5H8O2 | |
MFCD00004408 | |
4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1 | |
CHEBI:35936 | |
OC(=O)CCC=C |
Spezifikation
4-Pentenoic acid | |
-22.5°C | |
0.9750g/mL | |
89°C | |
98.5% min. (GC) | |
C5H8O2 | |
1.4273 to 1.4303 | |
25 g | |
0.975 | |
Solubility in water: insoluble | |
OC(=O)CCC=C | |
100.12 | |
CHEBI:35936 | |
99% |
591-80-0 | |
Farblos bis hellgelb | |
83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg) | |
Echt | |
Glasflasche | |
H2C=CHCH2CH2CO2H | |
MFCD00004408 | |
02,425 | |
4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1 | |
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N | |
pent-4-enoic acid | |
61138 | |
100.2 | |
Flüssigkeit |