Learn More
[4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-3586562
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 262862-97-5
Summenformel C14H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.264
MDL-Nummer MFCD09879941
InChI-Schlüssel MTQHORUPINPVTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl phenyl methanol, 4-phenoxymethylphenylmethanol, 4-phenoxymethylbenzyl alcohol, 4-phenoxymethylphenyl-methanol, 4-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11333367
IUPAC-Name [4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 214.26
Reinheit (%) 97%