Learn More
(4Thien-2-Yltetrahydropyran-4-yl)Methyltoluol-4-Sulfonat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10397494
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-87-6
Summenformel C17H20O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 352.463
MDL-Nummer MFCD09879933
InChI-Schlüssel OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
PubChem CID 24229670
IUPAC-Name (4-Thiophen-2-yloxan-4-yl)methyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 352.47
Reinheit (%) 97%