Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker - Schwarz
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
61.20 € - 106.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Bänder für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz
Ausführung Glanz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11765613
Unterlagen ansehen
Brady™
142353
15,24 m x 5,08 cm (50 ft. x 2 in.) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11735633
Unterlagen ansehen
Brady™
142365
15,24 m x 1,27 cm (50 ft. x 0,5 in.) Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Vinylfolie mit Permanentkleber
  • Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Vinylband
BMP™71 Drucker
Je 1
0.102 mm
15.24 m
Bänder für BMP71 Etikettendrucker
Schwarz
Vinyl (B-595)
Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern
1
-40 bis +82 °C
15,2 m (50 ft.)