Learn More
5-(2,5-Dichlorphenyl)furan-2-Carbonylchlorid, 99 %
Catalog No. p-7033314
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380906-80-9
Summenformel C11H5Cl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 275.509
MDL-Nummer MFCD02258039
InChI-Schlüssel BSRRSYCAENNRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2,5-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2,5-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2771971
IUPAC-Name 5-(2,5-Dichlorphenyl)furan-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2,5-Dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 275.52
Reinheit (%) 99%