Learn More
5-(2-Chlor-4-Nitrophenyl)-2-Furoylchlorid
Catalog No. p-7033305
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380594-11-6
Summenformel C11H5Cl2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 286.064
MDL-Nummer MFCD02258011
InChI-Schlüssel BQTYBZIOLAXUSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-chloro-4-nitrophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoyl chloride, 5-2-chloro-4-nitro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride, acmc-1ctg9, 5-2-chloro-4-nitrophenyl-2-furoylchloride
PubChem CID 4484926
IUPAC-Name 5-(2-Chlor-4-nitrophenyl)furan-2-carbonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-2-furoyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 286.07