Learn More
5-[2-Methyl-3-(Trifluormethyl)-1H-2lambda∼5 ∼-Pyrazol-5-yl]-2-Thiophenecarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 276.24 |
Reinheit (%) | 97% |