Learn More
5-(3-Trifluormethoxyphenyl)-1H-Tetrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-7058433
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216144-09-1
Summenformel C8H5F3N4O
Molekulargewicht (g/mol) 230.15
MDL-Nummer MFCD01075683
InChI-Schlüssel YKYWVXHVSVSQOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-2h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenoxy trifluoromethane, acmc-1cs77, 5-3-trifluoromethoxy phenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-trifluoromethoxy phenyl, 5-3-trifluoromethyloxy phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
PubChem CID 2777350
IUPAC-Name 5-[3-(trifluormethoxy)phenyl]-2H-Tetrazol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C2=NNN=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Menge 100 mg
Formelmasse 230.15
Reinheit (%) 97%