Learn More
5,6,7-Trimethoxyflavon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,6,7-Trimethoxyflavone |
Schmelzpunkt | 165°C to 167°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 0.25 g |
Formelmasse | 312.33 |
Reinheit (%) | 97% |