Learn More
5-Amino-2,4-Dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7031506
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5177-27-5
Summenformel C4H3Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.989
MDL-Nummer MFCD05662684
InChI-Schlüssel RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 257797
IUPAC-Name 2,4-Dichloropyrimidin-5-Amin
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Menge 250 mg
Synonym 5-amino-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, 2,4-dichloro-5-pyrimidinamine, 5-amino-2, 4-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorpyrimidin-5-amin, pubchem21459, acmc-209kvs, ksc497e8n
Formelmasse 164
Reinheit (%) 97%