Learn More
5-Brom-1-Benzofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-2701270
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 23145-07-5
Summenformel C8H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 197.031
MDL-Nummer MFCD03407317
InChI-Schlüssel AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
PubChem CID 90015
IUPAC-Name 5-Brom-1-benzofuran
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-benzofuran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 97%