Learn More
5-Brom-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7028410
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 34598-49-7 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34598-49-7
Summenformel C9H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 211.058
MDL-Nummer MFCD00082718
InChI-Schlüssel KSONICAHAPRCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-indanone, 5-bromoindanone, 5-bromoindan-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-bromo-2,3-dihydro, 1-indanone, 5-bromo, 5-bromo-indanone, 5-bromo indanone, zlchem 204, 5-bromo-1-oxoindane
PubChem CID 520695
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-indanone
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Menge 1 g
Beilstein 2357199
Formelmasse 211.06
Reinheit (%) 98%