Learn More
5-Brom-1-Penten, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
49.65 € - 465.32 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1119-51-3 |
---|---|
Summenformel | C5H9Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.03 |
MDL-Nummer | MFCD00000264 |
InChI-Schlüssel | LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide |
PubChem CID | 70704 |
IUPAC-Name | 5-Brompent-1-en |
SMILES | C=CCCCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10309310
|
Thermo Scientific
295170025 |
2.5 g | Glasflasche |
49.65 €
2.50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10559073
|
Thermo Scientific Acros
295170100 |
10 g | Glasflasche |
137.69 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11904501
|
Thermo Scientific Acros
295170500 |
50 g | Glasflasche |
465.32 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1119-51-3 | |
149.03 | |
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N | |
70704 | |
C=CCCCBr |
C5H9Br | |
MFCD00000264 | |
5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide | |
5-Brompent-1-en |
Spezifikation
5-Bromo-1-pentene | |
94.0 | |
1.2600g/mL | |
30°C | |
C5H9Br | |
1.4620 to 1.4650 | |
1993 | |
5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide | |
C=CCCCBr | |
149.03 | |
149.03 |
1119-51-3 | |
100.0 | |
126.0°C to 127.0°C (765.0 mmHg) | |
94% min. (GC) | |
Br(CH2)3CHCH2 | |
MFCD00000264 | |
1.26 | |
LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brompent-1-en | |
70704 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 214-281-4