Learn More
5-Bromo-1-penten, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7081258
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 1119-51-3 | C5H9Br | 149.031 g/mol
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-1-penten wird in der stereoselektiven Synthese von 7alpha-(3-Carboxypropyl)-estradiol häufig verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als Ausgangsmaterial bei der Synthese einer Vielzahl von Verbindungen wie DL-Histrionicotoxin und benzophenonhaltiger Fettsäuren.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-51-3
Summenformel C5H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 149.031
MDL-Nummer MFCD0000-364
InChI-Schlüssel LPNANKDXVBMDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-pentene, 1-pentene, 5-bromo, 1-bromo-4-pentene, 4-pentenyl bromide, 5-bromopentene, 5-bromo-pent-1-ene, 5-bromo-pentene, 5-bromopentene-1, 5-bromo-1-amylene, pent-4-enyl bromide
PubChem CID 70704
IUPAC-Name 5-Brompent-1-en
SMILES C=CCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-pentene
Dichte 1.259
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Strukturformel Br(CH2)3CH=CH2
Brechungsindex 1.4639
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 506077
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 149.03
Reinheit (%) 96%